Learn More
Micronova™ Irradiated Cleanroom Pen
Codice prodotto. 13147726 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Red
Stile punta:
Capped, 0.7 mm Point Tip
Retractable, 0.7 mm Point Tip
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 12
Codice prodotto. 13147726
Marca: Micronova™ PEN16IRD
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Low-sodium, indelible ink ballpoint pens feature a unique polypropylene barrel that limits particle generation and holds up to IPA, bleach, and phenol wipe downs. Available irradiated, capped or click versions, and with black, blue or red ink.
Low-sodium ink
The Micronova Irradiated Cleanroom Ballpoint Pens, with low sodium ink and low particulate barrels, are designed for documentation and labeling in cleanrooms and aseptic environments. Gamma irradiated pens are suitable for Aseptic ISO 5 and other clean production areas.
  • Ball point cleanroom pens with indelible, low sodium ink
  • Designed for documentation and labeling in cleanrooms
  • White, high-density polypropylene barrel
  • Holds up to IPA, bleach and phenol wipe downs
  • Capped or Retractable options available
  • Black, blue or red ink
  • Available gamma irradiated for aseptic environments
Specifica
Materiale HDPE
Colore Blue
Materiale coperchio HDPE
Descrizione Retractable
Dimensioni (L x P x A) 5.75 x 0.375 x 0.375 in.(14.6 x 0.953 x 0.953 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 5.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Larghezza (sistema metrico) 0.953 cm
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation and Certificate of Conformance
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Cleanroom and Aseptic Environment Documentation and Labeling
Imballaggio Individually double bagged
Product Type Cleanroom Pen
Sterilità Sterile
Stile punta Retractable, 0.7 mm Point Tip
Peso (sistema imperiale) 2 lb.
Peso (sistema metrico) 0.907 kg