Learn More
Fisherbrand™ Irradiated Cleanroom Vinyl Tape
Codice prodotto. 16235162 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Transparent
White
Dimensions (LxW):
36 yd. x 0.5 in.
36 yd. x 0.5 in.)
36 yd. x 0.75 in.
36 yd. x 1 in.
36 yd. x 2 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 16
pezzi 24
pezzi 36
Codice prodotto. 16235162
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Irradiated vinyl cleanroom tape with low particulate and bio-burden counts that is ideal for media preparation, batching, color coding, packaging, and other applications within the lab, sterile processing and clean construction areas.
  • Irradiated vinyl cleanroom tape forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel without leaving adhesive residue behind.
  • Processed in a clean environment, this tape is designed for light industrial use, clean construction, and sterile processing areas.
  • Conformable with rubber adhesive.
  • Forms a strong bond with plastics, polymers, and stainless steel.
  • Does not leave adhesive residue when removed.
  • Ideal for media preparation, batching, color coding with cleanroom pen.
  • 3 inch plastic core.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance, Certificate of Processing, NIKA - FDA, CID, Complies with Federal Specification PPP-T-66Eand CID A-A 1689A
Tipo di adesivo Rubber
Rivestimento Vinyl
Colore White
Finitura Matte White
Formato Rotolo
Materiale Vinyl
Product Type Cleanroom Tape
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Plate sealing, marking and color coding in aseptic environments
Include 3 in. Plastic Core
Quantità 24/Cs.
Dimensioni (sistema imperiale) 8 x 8 x 8 in.
Dimensioni (sistema metrico) 20.32 x 20.32 x 20.32 cm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 60°F to 80°F
Temperature Range (Metric) 16°C to 27°C
Dimensions (LxW) 36 yd. x 0.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 36 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.70 mm