Learn More
Fisherbrand™ Irradiated Cleanroom Vinyl Tape
Codice prodotto. 16265162 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Transparent
White
Dimensions (LxW):
36 yd. x 0.5 in.
36 yd. x 0.5 in.)
36 yd. x 0.75 in.
36 yd. x 1 in.
36 yd. x 2 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 16
pezzi 24
pezzi 36
Codice prodotto. 16265162
Marca: Fisherbrand™ EGVFP2TRIR
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Irradiated vinyl cleanroom tape with low particulate and bio-burden counts that is ideal for media preparation, batching, color coding, packaging, and other applications within the lab, sterile processing and clean construction areas.
  • Irradiated vinyl cleanroom tape forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel without leaving adhesive residue behind.
  • Processed in a clean environment, this tape is designed for light industrial use, clean construction, and sterile processing areas.
  • Conformable with rubber adhesive.
  • Forms a strong bond with plastics, polymers, and stainless steel.
  • Does not leave adhesive residue when removed.
  • Ideal for media preparation, batching, color coding with cleanroom pen.
  • 3 inch plastic core.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance, Certificate of Processing, NIKA - FDA, CID, Complies with Federal Specification PPP-T-66Eand CID A-A 1689A
Tipo di adesivo Rubber
Rivestimento Vinyl
Colore Transparent
Finitura Semi-gloss
Formato Rotolo
Materiale Vinyl
Product Type Cleanroom Tape
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Plate sealing, marking and color coding in aseptic environments
Include 3 in. Plastic Core
Quantità 24/Cs.
Dimensioni (sistema imperiale) 16 x 10 x 8 in.
Dimensioni (sistema metrico) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 60°F to 80°F
Temperature Range (Metric) 16°C to 27°C
Dimensions (LxW) 36 yd. x 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 36 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm