Learn More
IRSp53 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifica
| Antigene | IRSp53 |
|---|---|
| Clone | 1D4G1 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30235819
|
Proteintech
68348-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20µL Risparmia 16.00€ 11% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30237903
|
Proteintech
68348-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150µL Risparmia 61.00€ 14% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The IRSp53 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human IRSp53. This antibody recognizes human, mouse, rat, rabbit antigen. The IRSp53 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Specifica
| IRSp53 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 10458 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 1D4G1 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat, Rabbit | |
| BAP2; FLAF3; IRSP53 | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Monoclonal Antibody |