Learn More
ISA Solution -Silver, WTW™
Click to view available options
Quantità:
1 Pk.
Dimensione della confezione:
4L
Specifica
Specifica
| Odore | Odorless |
| Densità | 1.07g/cm3 |
| Forma fisica | Fluid |
| Concentrazione | Mixture Consisting of Water, Sodium Sulfite |
| Colore | Incolore |
| pH | 6.25 |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Quantità | 1 Pk. |