Learn More
ISE Reference Solutions, Fisherbrand™
Codice prodotto. 11739818 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
:
For use with: For refillable double junction ISE electrode
Codice prodotto. 11739818
ISE reference solution, ideal for use with robust, reliable refillable double junction ISE electrodes.
  • Double-junction electrode with reference to platinum filament, avoiding any pollution of the measuring medium by silver or mercury
  • Particularly recommended in pharmaceutical, bio-medical or agro-food
Specifica
Materiale o nome chimico ISE Reference Solution
Descrizione ISE reference solution for refillable double junction ISE electrodes.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium chloride solution, 4M, 3.3
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium chloride