Learn More
Ismatec™ 2-Stop E-Lab Tubing
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.42 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Designed for optimal operation in your Ismatec pumps.
- Long service life.
- Outstanding fatigue resistance due to flexing.
- Resistant to ozone and UV light.
- Won't crack, swell or harden.
- Translucent yellow color.
Specifica
Specifica
| Codice colore | Yellow/Yellow |
| Descrizione | 2-Stop, E-Lab Tubing |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.42 mm |
| Materiale | Tygon E-Lab |
| Overall Length (English) | 16 in. |
| Overall Length (Metric) | 406 mm |
| Quantità confezione | 12/Pk. |