Learn More
Ismatec™ Extension Pump Tubing, Puri-Flex™
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
0.19 mm ID x 15.2 m L
0.25 mm ID x 15.2 m L
0.51 mm ID x 15.2 m L
0.89 mm ID x 15.2 m L
1.14 mm ID x 15.2 m L
1.42 mm ID x 15.2 m L
2.79 mm ID x 15.2 m L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.0075 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.19 mm |
| Materiale | Puri-Flex |
| Overall Length (English) | 50 ft. |
| Overall Length (Metric) | 15.2 m |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ismatec pumps |
| Dimensioni dei tubi | 0.19 mm ID x 15.2 m L |
| Colore | Semitrasparente |
| Product Type | Extension Pump Tubing |