Learn More
Ismatec™ MCP-Z Drive Pump
Codice prodotto. 11957775
Click to view available options
Portata:
1 to 7020 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11957775
Marca: Ismatec™ ISM405A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use this powerful drive pump for a variety of applications. Ismatec™ MCP-Z Drive Pumps are calibrateable dispensing pumps with memory for storing 4 sets of operating parameters.
Operating Panel
  • 6-button membrane key-pad
  • LED display
Operating Modes
  • Pumping by drive speed (rpm)
  • Pumping by flow rate (mL/min.)
  • Dispensing by volume (mL)
  • Dispensing by time (0.1 sec. up to 999 hours)
  • Dispensing by volume within a pre-set time
  • Interval dispensing by volume with a pause
  • Interval dispensing by time with a pause
  • Setting the number of dispensing cycles
  • Pause time setting (from 0.1 sec. up to 999 hours)
Calibrating Functions
  • For flow rate (mL/min.)
  • For dispensing volume (mL)
Specifica
Display LCD
Requisiti elettrici 115/230 V 50/60 Hz 150 w
Portata 1 to 7020 mL/min.
Frequenza 50/60 Hz
Modello MCP-Z
Overall Depth (Metric) 220 mm
Overall Height (Metric) 260 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 155 mm
Tipo Pump Drive
Wattage 150 w
Tensione 115/230 V
Speed 60 to 6000 rpm