Learn More
Ismatec™ REGLO-CPF Analog Pump Drive
Click to view available options
Portata:
0.045 to 180 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Display | Analog |
| Requisiti elettrici | 115/230 V 50/60 Hz 50 w |
| Portata | 0.045 to 180 mL/min. |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Modello | REGLO-CPF |
| Overall Depth (Metric) | 135 mm |
| Overall Height (Metric) | 135 mm |
| Larghezza complessiva (sistema metrico) | 100 mm |
| Tipo | Analog Pump Drive |
| Wattage | 50 w |
| Vedi altri risultati |