Learn More
Brady™ ISO 7010 Sign - Evacuation assembly point
Codice prodotto. 15604317
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
400 mm
Larghezza (sistema metrico):
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15604317
Marca: Brady™ 814927
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prevent costly accidents with ISO 7010 safety signs for optimal impact and recognizability.
  • Polypropylene
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC E007-400x400-PP-CRD/1
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 400 mm
Spessore 1.501 mm
Larghezza (sistema metrico) 400 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Forma Square
Lingue Global
Colore White on Green