Learn More
Brady™ ISO 7010 Sign - Fire hose reel
Codice prodotto. 15684367
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
148 mm
200 mm
315 mm
Larghezza (sistema metrico):
148 mm
200 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15684367
Marca: Brady™ 817046
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prevent costly accidents with ISO 7010 safety signs for optimal impact and recognizability.
  • Polypropylene
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC F002-148x148-PP-CRD/1
Materiale Polypropylene
Quantità 1 Ea.
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 148 mm
Spessore 1.501 mm
Larghezza (sistema metrico) 148 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Forma Square
Lingue Global
Colore White on Red