Learn More
Brady™ ISO 7010 Sign - Warning, Crushing of hands
Codice prodotto. p-7159762
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
87 mm
173 mm
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15654757
Marca: Brady™ 829875
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prevent costly accidents with ISO 7010 safety signs for optimal impact and recognizability.
  • Polypropylene
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC W024-Tri 100-PP-CRD/1
Materiale Polypropylene
Quantità 1 Ea.
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 87 mm
Spessore 1.501 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Forma Triangular
Lingue Global
Colore Black on Yellow