Learn More
Brady™ ISO 7010 Sign - Wear safety footwear
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC M008-Dia 200-PP-CRD/1 |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1 Ea. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
| Spessore | 1.501 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 120°C |
| Forma | Round |
| Lingue | Global |
| Colore | White on Blue |