Learn More
Iso-Amyl Acetate, Extra Pure, SLR, mix of 2- & 3-methylbutyl acetate, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10375500 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10375500
Marca: Fisher Chemical A/6880/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 123-92-2
Formula molecolare C7H14O2
Numero MDL 8946
Specifica
Punto di fusione -78°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 142°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 2.5 L
Densità vapore 4.49
Peso formulazione 130.19g/mol
Pressione del vapore 4mmHg at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isoamyl acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.