Learn More
iso-Hexane, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10548531 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10548531
Marca: JT Baker 9305.2500
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Get rapid, reproducible performance and separation results. iso-Hexane, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ is an application-optimized, function-tested HPLC reagent/solvent that maximizes throughput and ease-of-use without sacrificing efficiency or reproducibility.
BAKER ANALYZED HPLC Reagents are high purity solvents, buffer salts, and mobile phase modifiers for use in analytical and preparative separations. They are optimized for research and quality control applications, including high performance liquid chromatography, gel permeation chromatography and UV-spectrophotometric analysis.
  • Recalibration or adjustments due to lot changes are minimized for optimum performance from sensitive instrumentation
  • Low backgrounds free of extraneous peaks
  • Low UV absorbance in critical ranges - assured through UV absorbance testing at a variety of points and through gradient elution testing
  • Fluorescence testing for trace impurities which would cause interference
  • Function-tested for: assay, water, minimal residue after evaporation and UV absorbance and fluorescence in critical ranges
  • Lot to lot consistency, with an actual Lot Analysis on the label
  • Innovative packaging options to assure solvent quality to the point-of-use
Specifica
Materiale o nome chimico iso-Hexane
Punto di fusione 0°C
Absorbance Max. 0.2 at 210nm, Max. 0.08 at 220nm, Max. 0.008 at 254nm, Max. 0.005 at 280nm, Max. 0.005 at 354nm
CAS 64742-49-0
Colore Colorless
Densità 0.7g/cm3
Punti di ebollizione 57°C to 63°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità −33°C
Imballaggio Vetro
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza For use in High Performance Liquid Chromatography
Residuo dopo l'evaporazione Max. 0.0005%
Formula molecolare C6H14
Numero MDL MFCD00081849
Acqua Max. 0.01%
Sinonimo isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Informazioni di solubilità Not or partly miscible in water
InChI Key AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(C)C
IUPAC Name 2-methylpentane
Molecular Weight (g/mol) 86.178
PubChem CID 7892
Peso formulazione 86.18g/mol
Percent Purity ≥95%
Grado TFGlobal,Staged,GID_900000000965744,MTS_Chemicals,dimGrade