Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, Dutch
Codice prodotto. 30280403
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Materiale:
Aluminum
Laminated Polyester
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30280403
Marca: Brady™ 323318
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in Dutch.
  • Sign compliant to ISO 7010
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M062/NL540/PP-148x210-1
Grado M062
Materiale Polypropylene
Quantità 1 Ea.
Tipo di montaggio Surface Mount, Wall Mount
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Safety Identification
Altezza (sistema imperiale) 8.27 in.
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Spessore 1.55 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.83 in.
Larghezza (sistema metrico) 148 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Forma Rectangular
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +248°F
Lingue Dutch
Dimensioni (L x P) 148 x 210 mm
Testo visualizzato Oppervlak desinfecteren
Product Type Personal Hygiene Sign
Colore White on Blue