Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, French
Codice prodotto. 30280576
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Materiale:
Aluminum
Laminated Polyester
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30280576
Marca: Brady™ 323285
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in French.
  • Sign compliant to ISO 7010
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M062/FR808/ALU-210x297-1
Grado M062
Materiale Aluminum
Quantità 1 Ea.
Tipo di montaggio Surface Mount, Wall Mount
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Safety Identification
Altezza (sistema imperiale) 11.69 in.
Altezza (sistema metrico) 297 mm
Spessore 1 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.27 in.
Larghezza (sistema metrico) 210 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to +140°C
Forma Rectangular
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +284°F
Lingue French
Dimensioni (L x P) 210 x 297 mm
Testo visualizzato Désinfectez la surface
Product Type Personal Hygiene Sign
Colore White on Blue