Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, Pictogram
Codice prodotto. 30280432
Click to view available options
Materiale:
Aluminum
Laminated Polyester
Polypropylene
Diametro (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 30280432
Marca: Brady™ 323235
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sign to signify that the surface must be disinfected. Universal pictogram with no text.
  • Sign compliant to ISO 7010
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M062/NT/PE-DIA50-2
Finitura Gloss
Grado M062
Materiale Laminated Polyester
Quantità 2/Pk.
Diametro (sistema imperiale) 1.97 in.
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Tipo di montaggio Surface Mount, Wall Mount
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Safety Identification
Spessore 0.1 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Forma Round
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Lingue Universal
Product Type Personal Hygiene Sign
Colore White on Blue