Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, Dutch
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Materiale:
Aluminum
Laminated Polyester
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- Sign compliant to ISO 7010
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Alternate Part Number | M/M061/NL539/PP-210x297-1 |
| Grado | M061 |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo di montaggio | Surface Mount, Wall Mount |
| Da utilizzare con (applicazione) | Facility Identification, Safety Identification |
| Altezza (sistema imperiale) | 11.69 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 297 mm |
| Spessore | 1.55 mm |
| Show More |