Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, Dutch
Codice prodotto. 30280507
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Materiale:
Aluminum
Laminated Polyester
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30280507
Marca: Brady™ 322304
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sign to signify that hands must be disinfected. Text is in Dutch.
  • Sign compliant to ISO 7010
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M061/NL539/PE-210x297-1
Finitura Gloss
Grado M061
Materiale Laminated Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di montaggio Surface Mount, Wall Mount
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Safety Identification
Altezza (sistema imperiale) 11.69 in.
Altezza (sistema metrico) 297 mm
Spessore 0.1 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.27 in.
Larghezza (sistema metrico) 210 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Forma Rectangular
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Lingue Dutch
Dimensioni (L x P) 210 x 297 mm
Testo visualizzato Handen desinfecteren
Product Type Personal Hygiene Sign
Colore White on Blue