Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, Pictogram
Codice prodotto. 30280574
Click to view available options
Materiale:
Laminated Polyester
Polypropylene
Diametro (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 30280574
Marca: Brady™ 322227
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sign to signify that hands must be disinfected. Universal pictogram with no text.
  • Sign compliant to ISO 7010
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M061/NT/PE-DIA50-2
Finitura Gloss
Grado M061
Materiale Laminated Polyester
Quantità 2/Pk.
Diametro (sistema imperiale) 1.97 in.
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Tipo di montaggio Surface Mount, Wall Mount
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Safety Identification
Spessore 0.1 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Forma Round
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Lingue Universal
Product Type Personal Hygiene Sign
Colore White on Blue