Learn More
Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Your Hands, Universal
Click to view available options
Materiale:
Aluminum
Polyester
Polypropylene
Diametro (sistema metrico):
150 mm
200 mm
315 mm
400 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Sign compliant to ISO 7010
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Alternate Part Number | M/M061/NT/ALU-DIA315-1 |
| Grado | M061 |
| Materiale | Aluminum |
| Quantità | 1 Ea. |
| Diametro (sistema imperiale) | 12.4 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 315 mm |
| Tipo di montaggio | Surface Mount, Wall Mount |
| Da utilizzare con (applicazione) | Facility Identification, Safety Identification |
| Spessore | 1 mm |
| Vedi altri risultati |