Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - Luce lampeggiante allarme antincendio
Click to view available options
Materiale:
PVC
Forma:
L-shaped
V-shaped
Stile:
Class B
Class C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Per indicare un dispositivo che lampeggia al fine di segnalare l’azionamento dell’allarme antincendio
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Class C |
| Alternate Part Number | F/F018/NT/VPVC-PHOLUMC-151X151-1 |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | PVC |
| Quantità | 1 Sign |
| Stile | Class B |
| Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Da utilizzare con (applicazione) | Facility Identification, Safety Identification |
| Altezza (sistema imperiale) | 5.94 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 5.94 in. |
| Vedi altri risultati |