Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - È obbligatorio l’uso del camice
Codice prodotto. p-200003582
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Materiale:
Polyester
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17881695
Marca: Brady™ 311373
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per indicare che è necessario indossare un camice
  • Per indicare che è necessario indossare un camice
Specifica
Alternate Part Number M/M059/EN566/PE-150X50-1
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Sign
Dimensioni (sistema imperiale) 1.97 x 5.91 in.
Tipo di adesivo Permanent
Tipo di montaggio Surface Mount
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Safety Identification
Altezza (sistema imperiale) 1.97 in.
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.91 in.
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Forma Rectangular
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Lingue English
Dimensioni (L x P) 50 x 150 mm
Testo visualizzato Wear Laboratory Coat
Product Type Safety Sign
Colore White on Blue