Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - È obbligatorio l’uso del camice
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Materiale:
Polyester
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Per indicare che è necessario indossare un camice
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | M/M059/FR797/PP-148X210-1 |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1 Sign |
| Dimensioni (sistema imperiale) | 8.27 x 5.83 in. |
| Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Da utilizzare con (applicazione) | Facility Identification, Safety Identification |
| Altezza (sistema imperiale) | 8.27 in. |
| Spessore | 1.55 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 5.83 in. |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to +120°C |
| Vedi altri risultati |