Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - È obbligatorio l’uso del camice
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Materiale:
Polyester
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Per indicare che è necessario indossare un camice
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | M/M059/FR797/PE-297X420-1 |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 1 Sign |
| Dimensioni (sistema imperiale) | 16.54 x 11.69 in. |
| Tipo di adesivo | Permanent |
| Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Da utilizzare con (applicazione) | Facility Identification, Safety Identification |
| Altezza (sistema imperiale) | 16.54 in. |
| Spessore | 0.099 mm |
| Vedi altri risultati |