Learn More
Brady™ Attenzione; Pericolo rischio biologico - ISO 7010
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 10 mm
22 x 25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 15
Descrizione
- Segnaletica conforme a ISO 7010
Specifica
Specifica
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Laminated Polyester |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Forma | Triangular |
| Dimensioni (L x P) | 9 x 10 mm |
| Colore | Black on Yellow |