Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - Attenzione: Condizioni di basse temperature/congelamento
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
43 x 50 mm
87 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Segnaletica conforme a ISO 7010
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | PIC W010- Tri 050-PE-SHEET/7 |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Laminated Polyester |
| Tipo di adesivo | Permanent |
| Forma | Triangular |
| Dimensioni (L x P) | 43 x 50 mm |
| Colore | Black on Yellow |