Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - Luce lampeggiante allarme antincendio
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
100 x 100 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Per indicare un dispositivo che lampeggia al fine di segnalare l’azionamento dell’allarme antincendio
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | F/F018/NT/ALU-150X150-1 |
| Materiale | Aluminum |
| Quantità | 1 Sign |
| Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Da utilizzare con (applicazione) | Facility Identification, Safety Identification |
| Altezza (sistema imperiale) | 5.91 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 5.91 in. |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to +140°C |
| Forma | Square |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -40°F to +284°F |
| Vedi altri risultati |