Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - Luce lampeggiante allarme antincendio
Codice prodotto. p-200003578
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
100 x 100 mm
148 x 148 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
315 x 315 mm
400 x 400 mm
Colore:
Photoluminescent on Red
White on Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Certificazione/Conformità:
Class B
Class C
Codice prodotto. 17841795
Marca: Brady™ 311199
Per indicare un dispositivo che lampeggia al fine di segnalare l’azionamento dell’allarme antincendio
  • Per indicare un dispositivo che lampeggia al fine di segnalare l’azionamento dell’allarme antincendio
Specifica
Alternate Part Number F/F018/NT/PE-100X100-1
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Sign
Tipo di adesivo Permanent
Tipo di montaggio Surface Mount
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Safety Identification
Altezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Forma Square
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Lingue Universal
Dimensioni (L x P) 100 x 100 mm
Testo visualizzato Fire Alarm Flashing Light
Product Type Safety Sign
Colore White on Red