Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - Luce lampeggiante allarme antincendio
Codice prodotto. 17831785
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
100 x 100 mm
148 x 148 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
315 x 315 mm
400 x 400 mm
Colore:
Photoluminescent on Red
White on Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Certificazione/Conformità:
Class B
Class C
Codice prodotto. 17831785
Marca: Brady™ 311209
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per indicare un dispositivo che lampeggia al fine di segnalare l’azionamento dell’allarme antincendio
  • Per indicare un dispositivo che lampeggia al fine di segnalare l’azionamento dell’allarme antincendio
Specifica
Alternate Part Number F/F018/NT/PP-315X315-1
Materiale Polypropylene
Quantità 1 Sign
Tipo di montaggio Surface Mount
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification, Safety Identification
Altezza (sistema imperiale) 12.4 in.
Larghezza (sistema imperiale) 12.4 in.
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Forma Square
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +248°F
Lingue Universal
Dimensioni (L x P) 315 x 315 mm
Testo visualizzato Fire Alarm Flashing Light
Product Type Safety Sign
Colore White on Red