Learn More
Alla France™ Idrometro standard ISO
Click to view available options
Densità (sistema metrico):
Da 0,130 a 0,140 g/ml
Da 0,900 a 0,100 g/ml
Da 1000 a 1050 g/l
Da 1000 a 1100 g/l
Da 1100 a 1150 g/l
Da 1100 a 1200 g/l
Da 1200 a 1300 g/l
Da 950 a 1000 g/l
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
270 mm
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Descripción
- Density Hydrometers (g/mL)
- ISO, BS, DIN, NF... MRA Traceable
- General Purpose at 20°C
- The scale of the hydrometer is fully marked with all the reference norms, the calibration temperature, the surface tension, the individual number of the instrument, the serial number and the ALLA FRANCE logo
- Reading below meniscus.
- Systematically delivered with a Traceability and Conformity Certificate.
- On request, can be supplied with “EU” Traceable Calibration Certificate or “EO” Official Calibration Certificate
- from 0.600 to 1.000 g/mL= 16 at 35 mN/m (low tension)
- from 1.000 to 1.300 g/mL= 55 mN/m (medium tension)
- from 1.300 to 2.000 g/mL= 75 mN/m (high tension)
Especificaciones
Especificaciones
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Idrometro standard ISO |
| Lunghezza (sistema metrico) | 270 mm |
| Densità (sistema metrico) | Da 1000 a 1050 g/l |
| Intervallo di gravità specifica | 1000 to 1050 g/L |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido