Learn More
Gilson™ Iso-Versinic™ Extension Tubing
For high chemical resistance applications
Marca:  Gilson™ F117750
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10072072
  • 357.00€ / 3m
Spedizione stimata: 06-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Iso-Versinic™
Specifica
Specifica
Extension Tubing
6 mm
300 cm
-20°C
Acids
Impermeable to most gases
Autoclavable
Iso-Versinic
For HF2 Pump Heads
1 Each
246mL/min.