Learn More
Gilson™ Iso-Versinic™ Extension Tubing
Codice prodotto. 10143722 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
Portata:
2.9mL/min.
246mL/min.
30mL/min.
55mL/min.
70mL/min.
Dimensione della confezione:
3m
Codice prodotto. 10143722
Marca: Gilson™ F117740
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For high chemical resistance applications
  • Iso-Versinic™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 0.5 mm
Materiale Iso-Versinic
Overall Length (Metric) 300 cm
Da utilizzare con For MF1 and MF4 Pump Heads
Min. Operating Temperature (Metric) -20°C
Quantità confezione 1 Each
Resistance Properties Acids
Portata 2.9mL/min.
Permeabilità del gas Impermeable to most gases
Colore Black
Product Type Extension Pump Tubing