Learn More
Gilson™ Iso-Versinic™ Extension Tubing
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
Portata:
2.9mL/min.
246mL/min.
30mL/min.
55mL/min.
70mL/min.
Dimensione della confezione:
3m
Descrizione
- Iso-Versinic™
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1 mm |
| Materiale | Iso-Versinic |
| Overall Length (Metric) | 300 cm |
| Da utilizzare con | For MF1 and MF4 Pump Heads |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -20°C |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Resistance Properties | Acids |
| Portata | 2.9mL/min. |
| Permeabilità del gas | Impermeable to most gases |
| Vedi altri risultati |