Learn More
Gilson™ Iso-Versinic™ Reference Tubing for MF1 and MF4 Pump Heads
Codice prodotto. 10387562 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
1 mm
2 mm
Portata:
10mL/min.
2.9mL/min.
24mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 10387562
Marca: Gilson™ F1817741
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with high chemical resistance applications
  • so-Versinic™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 0.5 mm
Materiale Iso-Versinic
Overall Length (Metric) 40 cm
Da utilizzare con For MF1 and MF4 Pump Heads
Da utilizzare con (applicazione) Where high chemical resistance is required
Min. Operating Temperature (Metric) -20°C
Quantità confezione 4 Each
Portata 2.9mL/min.
Permeabilità del gas Impermeable to most gases
Colore Black
Product Type Pump Tubing