Learn More
Isoamyl acetate, 99%, pure, mixture of 2- and 3-Methylbutyl acetate
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isoamyl acetate |
| Punto di fusione | -78.0°C |
| Densità | 0.8740g/mL |
| Punti di ebollizione | 142.0°C (756.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 25°C |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3CO2CH2CH2CH(CH3)2 |
| Indice di rifrazione | 1.3990 to 1.4010 |
| Quantità | 1 L |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Isoamyl acetate, mixture of 2- and 3-Methylbutyl acetate
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contiene: Isoamyl acetate