Learn More
Isoamyl Alcohol ACS MP Biomedicals
Codice prodotto. 11460632 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Codice prodotto. 11460632
Marca: MP Biomedicals 0219405980
Identificatori chimici
CAS 123-51-3
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
InChI Key PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC Name 3-methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Isoamyl Alcohol
Quantità 100 mL
Peso formulazione 88.15
Grado ACS