Learn More
Isoamyl alcohol, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10780892 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
:
1 L
Codice prodotto. 10780892
Marca: JT Baker 8010.1000
Laboratory Reagent
Specifica
CAS 123-51-3
Intervallo di bollitura 128°C to 132°C
Punto di fusione -117°C
Colore Max. 5 (APHA)
Densità 0.812 g/cm³ (20°C)
Punti di ebollizione 130°C (1013 hPa)
Punto d'infiammabilità 42°C
Intervallo percentuale saggio min. 98%
Formula molecolare C5H12O
Numero MDL MFCD00002934
Quantità 1 L
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.003%
InChI Key PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCO
IUPAC Name 3-methylbutan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Acido titolabile max. 0.002 meq/g
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.