Learn More
Isobutanol, 99%
Codice prodotto. p-7026834
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
2500mL
500mL
Codice prodotto. Quantità unitSize
11466286 500 mL 500mL
11476286 2500 mL 2500mL
2 options
Codice prodotto. 11466286
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23091.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 78-83-1 | C4H10O | 74.123 g/mol
Isobutanol is a reagent used in organic reactions. It is employed in the synthesis of new fluorinating reagents. It is also used in the lipase-catalyzed production of biodiesel as an energy source. It acts as a catalyst for the liquid-phase esterification of acetic acid by ion-exchange resins. Dehydration of fermented isobutanol is useful in the production of renewable chemicals and fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Isobutanol is a reagent used in organic reactions. It is employed in the synthesis of new fluorinating reagents. It is also used in the lipase-catalyzed production of biodiesel as an energy source. It acts as a catalyst for the liquid-phase esterification of acetic acid by ion-exchange resins. Dehydration of fermented isobutanol is useful in the production of renewable chemicals and fuels.
Solubility
Miscible with alcohol and diethyl ether. Partially miscible with water.
Notes
Avoid all sources of ignition. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-83-1
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.123
Numero MDL MFCD00004740
InChI Key ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
IUPAC Name 2-methylpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutanol
pH 7
Punto di fusione -108°C
Densità 0.802
Punti di ebollizione 107°C to 108°C
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 28°C (82°F)
Odore Sweet
Indice di rifrazione 1.396
Formula lineare (CH3)2CHCH2OH
Numero UN UN1212
Beilstein 1730878
Indice di Merck 14,5131
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol and diethyl ether. Partially miscible with water.
Peso formulazione 74.12
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isobutanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Isobutyl alcohol