Learn More
Isobutyl propionate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15465988
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Codice prodotto. 15465988
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59612.AC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-42-1
Formula molecolare C7H14O2
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Numero MDL MFCD00009307
InChI Key FZXRXKLUIMKDEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutyl propionate, isobutyl propanoate, 2-methylpropyl propionate, propanoic acid, 2-methylpropyl ester, propionic acid isobutyl ester, propionic acid, isobutyl ester, methyl isobutyl acetate, 2-methyl-1-propyl propanoate, unii-8q382jsy9t, isobutyl propionate natural
PubChem CID 10895
IUPAC Name 2-methylpropyl propanoate
SMILES CCC(=O)OCC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutyl propionate
Punto di fusione -71°C
Colore Colorless
Densità 0.869 g/mL
Punto d'infiammabilità 66°C (151°F)
Formula lineare CH3CH2CO2CH2CH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.397
Quantità 25 mL
Numero UN UN2394
Peso formulazione 130.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid