Learn More
Isobutyraldehyde, 98%
Codice prodotto. p-7081913
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
2500mL
500mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11410033
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12106.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 78-84-2 | C4H8O | 72.11 g/mol
Isobutyraldehyde is used as an intermediate in the preparation of isobutanol, methacrolein, hydroxypivaldehyde and neopentyl glycol. It is actively involved in the Cannizaro reaction. It is also used as an intermediate to prepare pharmaceuticals, agrochemicals, vitamins, antioxidants, rubber accelerators, textile auxiliaries, perfumery and flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Isobutyraldehyde is used as an intermediate in the preparation of isobutanol, methacrolein, hydroxypivaldehyde and neopentyl glycol. It is actively involved in the Cannizaro reaction. It is also used as an intermediate to prepare pharmaceuticals, agrochemicals, vitamins, antioxidants, rubber accelerators, textile auxiliaries, perfumery and flavors.
Solubility
Slightly miscible with water.
Notes
Air sensitive. Store in a cool place. Incompatible with oxidizing agents, strong acids, strong bases and strong reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-84-2
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00006980
InChI Key AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde
PubChem CID 6561
ChEBI CHEBI:48943
IUPAC Name 2-methylpropanal
SMILES CC(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutyraldehyde
Punto di fusione °C to 65°C
Densità 0.794
Punti di ebollizione 63°C to 65°C
Punto d'infiammabilità -24°C (-11°F)
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare (CH3)2CHCHO
Indice di rifrazione 1.3723
Quantità 500 mL
Numero UN UN2045
Beilstein 605330
Sensibilità Air sensitive
Indice di Merck 14,5154
Informazioni di solubilità Slightly miscible with water.
Peso formulazione 72.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isobutyraldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Isobutyraldehyde