Learn More
Isobutyraldehyde, 99+%
Codice prodotto. 10091130 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Codice prodotto. 10091130
Marca: Thermo Scientific Acros 122510010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 78-84-2 | C4H8O | 72.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-84-2
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00006980
InChI Key AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde
PubChem CID 6561
ChEBI CHEBI:48943
IUPAC Name 2-methylpropanal
SMILES CC(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutyraldehyde
Punto di fusione -65.0°C
Densità 0.7900g/mL
Punti di ebollizione 63.0°C
Punto d'infiammabilità −24°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCHO
Indice di rifrazione 1.3710 to 1.3740
Quantità 1 L
Beilstein 01, 671
Indice di Merck 15, 5199
Gravità specifica 0.79
Informazioni di solubilità Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether, carbon disulfide,, acetone, benzene, toluene and chloroform
Viscosità 0.45 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 72.11
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isobutyraldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Isobutyraldehyde