Learn More
Isobutyric acid, 99%
Codice prodotto. 11356766
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11356766 100 mL 100mL
11366766 500 mL 500mL
11376766 2500 mL 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11356766 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04038.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 79-31-2 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Isobutyric acid is used to prepare esters for flavors and perfumes. It is also used as a disinfecting agent, preservative and tanning agent. It finds applications in textile, varnish and the leather industry. Further, it is used as a lactation stimulant in dairy cattle. In addition to this, it is used in the preparation of tetramethylsuccinic acid and diisopropyl ketone.
Solubility
Miscible with water, alcohol, chloroform and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-31-2
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Numero MDL MFCD00002658
InChI Key KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutyric acid, isobutanoic acid, 2-methylpropionic acid, propanoic acid, 2-methyl, dimethylacetic acid, isopropylformic acid, iso-butyric acid, isobutyrate, cenex rp b2, acetic acid, dimethyl
PubChem CID 6590
ChEBI CHEBI:16135
IUPAC Name 2-methylpropanoic acid
SMILES CC(C)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Isobutyric acid
Punto di fusione -47°C
Punti di ebollizione 153°C to 154°C
Densità 0.948
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 59°C (138°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.3928
Numero UN UN2529
Beilstein 635770
Indice di Merck 145155
Informazioni di solubilità Miscible with water,alcohol,chloroform and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Peso formulazione 88.11
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isobutyric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Isobutyric acid