Learn More
Isobutyric acid, 99%
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Isobutyric acid is used to prepare esters for flavors and perfumes. It is also used as a disinfecting agent, preservative and tanning agent. It finds applications in textile, varnish and the leather industry. Further, it is used as a lactation stimulant in dairy cattle. In addition to this, it is used in the preparation of tetramethylsuccinic acid and diisopropyl ketone.
Solubility
Miscible with water, alcohol, chloroform and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Isobutyric acid |
| Punto di fusione | -47°C |
| Punti di ebollizione | 153°C to 154°C |
| Densità | 0.948 |
| Quantità | 500 mL |
| Punto d'infiammabilità | 59°C (138°F) |
| Odore | Pungent |
| Indice di rifrazione | 1.3928 |
| Numero UN | UN2529 |
| Beilstein | 635770 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Isobutyric acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Isobutyric acid