Learn More
Isobutyric Acid, 99+%
Codice prodotto. 10356470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10356470 1 kg Glass bottle 1kg
10173210 25 g Glass bottle 25g
10041170 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10356470 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122520010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 79-31-2 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79-31-2
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.11
Numero MDL MFCD00002658
InChI Key KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutyric acid, isobutanoic acid, 2-methylpropionic acid, propanoic acid, 2-methyl, dimethylacetic acid, isopropylformic acid, iso-butyric acid, isobutyrate, cenex rp b2, acetic acid, dimethyl
PubChem CID 6590
ChEBI CHEBI:16135
IUPAC Name 2-methylpropanoic acid
SMILES CC(C)C(O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Isobutyric acid
Nota nome 99+%
Punto di fusione -47.0°C
Punti di ebollizione 153.0°C to 154.0°C
Colore Colorless
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare (CH3)2CHCO2H
Beilstein 02, 288
Indice di Merck 15, 5200
Informazioni di solubilità Solubility in water: 210g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, chloroform and ether
Peso formulazione 88.11
Percent Purity ≥99%
Densità 0.9500g/mL
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità 59°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.3920 to 1.3940
Gravità specifica 0.95
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isobutyric acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.