Learn More
DuPont™ Abito in Tyvek™ IsoClean™ con collo con bordatura
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15664914 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Media
Grande
X-Large
2X-Large
3 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 30
Codice prodotto. 15664914
Marca: DuPont™ D15466146
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sottoposto a trattamento per la massima pulizia e sterilizzato con irradiazione gamma. L'abito con collo con bordatura DuPont™ in Tyvek™ IsoClean™ fornisce una barriera intrinseca a particolato, microrganismi e schizzi di liquidi a base acquosa, leggeri, non pericolosi. Traspiranti e a bassissimo rilascio di fibre.
  • Disponibile nelle misure da S a XXXL.
  • Sottoposta a trattamenti di pulizia e sterilizzata con irradiazione gamma.
  • Cuciture interne con bordatura.
  • Elastici integrati ai polsi.
  • Chiusura anteriore con bottoni automatici per facilitare la vestizione e la svestizione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Abito
Size X-Large
Materiale Tyvek
Colore Bianco
Tipo di chiusura Chiusura anteriore con bottoni automatici
Stile polso Elastici integrati ai polsi
Monouso
Sterilità Sterili
Tipo di colletto Con bordatura
Tipo di giuntura Cuciture interne con bordatura
Misura petto (sistema metrico) Da 106 a 115 cm
Certificazione/Conformità Prodotti in camera sterile e sterilizzati con irradiazione gamma secondo SAL 10-6 (ISO 11137-1), rintracciabilità completa di tutti i capi sterilizzati con possibilità di certificato di sterilità, adatti all'uso in camere sterili GMP di Classe A/B (ISO Classe 5), certificazione DPI di Categoria I
Da utilizzare con (applicazione) Camere sterili in ambito biotecnologico e farmaceutico, produzione di dispositivi medici, lavorazione di alimenti, industria cosmetica e altri ambienti critici o controllati.
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.