Learn More
DuPont™ Copristivali in Tyvek™ IsoClean™
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Piccolo
medio
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Disponibili nelle misure da S a XL.
- Sottoposti a trattamenti di pulizia e sterilizzati con irradiazione gamma.
- Cuciture interne con bordatura.
- Elasticizzazione a punta e caviglie.
- Lacci alle caviglie.
- Le suole Gripper™ offrono migliore tenuta antiscivolo e robustezza.
Specifica
Specifica
| Size | X-Large |
| Materiale | Tyvek™ IsoClean™ |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Sì |
| Sterilità | Sterili |
| Tipo di suola | Anti-skid |
| Tipo di giuntura | Cuciture interne con bordatura |
| Da utilizzare con (applicazione) | Camere sterili nei settori biotecnologico, farmaceutico, della produzione di dispositivi medicali e trattamento degli alimenti, dei cosmetici nonché in altri ambienti critici o controllati. |
| Certificazione/Conformità | Trattati per la pulizia e sterilizzato con irradiazione gamma a un valore SAL di 10-6 (ISO 11137-1), adatti all'uso in camere sterili GMP di classe A/B (ISO Classe 5), DPI di categoria I |
| Quantità confezione | 100/conf. |
| Vedi altri risultati |
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.