Learn More
DuPont™ Tuta con cappuccio IsoClean™ in Tyvek™ con copriscarpe antiscivolo
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
medio
Large
X-Large
2 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
Clean-processed and gamma-sterilized. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Hooded Coverall with Slip-retardant Shoe Covers provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash.
- La tuta con cappuccio include copriscarpe antiscivolo annesse
- Sottoposta a trattamenti di pulizia e sterilizzata con irradiazione gamma secondo SAL 10-6 (ISO 11137 -1)
- Cuciture interne ribattute
- Polsi, caviglie e volto con elastico
- Gli anelli per i pollici impediscono alle maniche di risalire
- Chiusura a zip
- Ripiegata in condizioni asettiche
- Bianca.
Specifica
Specifica
| Product Type | Tuta monouso |
| Size | 2 X-Large |
| Materiale | HDPE |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Sì |
| Ankle Style | Elastico |
| Stile polso | Elastico |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Tipo di chiusura | Zip anteriore |
| Tipo di giuntura | Ribattuta |
| Vedi altri risultati |